4-Chlor-α,α,α-trifluortoluol
Lieferant: Molekula
Gefahr
Synonyme: 1-Chlor-4-(trifluormethyl)benzol, 4-Chlorbenzotrifluorid
36946440-500G
MOLE36946440-500GEA 0 EUR
MOLE36946440-500G
4-Chlor-α,α,α-trifluortoluol
4-Chlor-α,α,α-trifluortoluol
Formel: C₇H₄ClF₃
Siedepunkt: 136 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –36 °C
Dichte: 1,346 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000627
CAS-Nummer: 98-56-6
EINECS: 202-681-1
UN: 2234
ADR: 3,III
Merck Index: 13,02145