di-Natriumoxalat

Lieferant: Molekula
Achtung

37145065-1KG
MOLE37145065-1KGEA 0 EUR
MOLE37145065-1KG
di-Natriumoxalat
di-Natriumoxalat
Formel: Na₂C₂O₄
Schmelzpunkt: 250…270 °C
Dichte: 2,27 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012465
CAS-Nummer: 62-76-0
EINECS: 200-550-3
Merck Index: 13,08723

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR