3,5-Dimethoxyanilin
Lieferant: Molekula
Achtung
37359094-25G
MOLE37359094-25GEA 0 EUR
MOLE37359094-25G
3,5-Dimethoxyanilin
3,5-Dimethoxyanilin
Formel: C₈H₁₁NO₂
Molecular Weight: 153,18 g/mol
Siedepunkt: 303 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 66…68 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008392
CAS-Nummer: 10272-07-8
EINECS: 233-616-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III