1,3-Dinitro-4-(trifluormethoxy)benzol
Lieferant: Molekula
Synonyme:
2,4-Dinitro(trifluormethoxy)benzol
37605955-25G
MOLE37605955-25GEA
0
EUR
MOLE37605955-25G
1,3-Dinitro-4-(trifluormethoxy)benzol
1,3-Dinitro-4-(trifluoromethoxy)benzene
Formel:
C₇H₃F₃N₂O₅ Molecular Weight: 252,11 g/mol |
MDL:
MFCD00042268 CAS-Nummer: 655-07-2 EINECS: 470-480-8 UN: 2927 ADR: 6.1,II |