α-Ketoglutarsäure Monokaliumsalz
Lieferant: Molekula
Synonyme: Potassium 4-carboxy-2-oxobutanoate
37634186-100G
MOLE37634186-100GEA 248 EUR
MOLE37634186-100G
α-Ketoglutarsäure Monokaliumsalz
α-Ketoglutarsäure Monokaliumsalz
Formel: C₅H₅KO₅
Molecular Weight: 184,19 g/mol
MDL: MFCD00064195
CAS-Nummer: 997-43-3
EINECS: 213-641-8