1-(4-Hydroxyphenyl)-5-mercapto-1H-tetrazol
Lieferant: Molekula
Synonyme:
1-(4-Hydroxyphenyl)-5-mercaptotetrazole
37688754-25G
MOLE37688754-25GEA
0
EUR
MOLE37688754-25G
1-(4-Hydroxyphenyl)-5-mercapto-1H-tetrazol
1-(4-Hydroxyphenyl)-5-mercapto-1H-tetrazole
Formel:
C₇H₆N₄OS Molecular Weight: 194,21 g/mol |
MDL:
MFCD00132898 CAS-Nummer: 52431-78-4 EINECS: 257-909-2 |