Hesperetin
Lieferant: Molekula
Synonyme: 3',5,7-Trihydroxy-4'-methoxyflavanone, 4'-Methoxy-3',5,7-trihydroxyflavanone, (S)-5,7-Dihydroxy-2-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)chroman-4-one, (±)-Hesperetin
37798797-5G
MOLE37798797-5GEA 172 EUR
MOLE37798797-5G
Hesperetin
Hesperetin
Formel: C₁₆H₁₄O₆
Molecular Weight: 302,30 g/mol
MDL: MFCD00075646
CAS-Nummer: 520-33-2
EINECS: 208-290-2