Pentafluorbenzylbromid
Lieferant: Molekula
Achtung
37860017-25G
MOLE37860017-25GEA 0 EUR
MOLE37860017-25G
Pentafluorbenzylbromid
Pentafluorbenzylbromid
Formel: (C₆F₅)CH₂Br
Siedepunkt: 174 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,72 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000299
CAS-Nummer: 1765-40-8
EINECS: 217-182-4
UN: 3265
ADR: 8,II