(±)-Nipecotinsäure

Lieferant: Molekula

Synonyme: (±)-3-Piperidincarbonsäure

37912592-25G
MOLE37912592-25GEA 0 EUR
MOLE37912592-25G
(±)-Nipecotinsäure
(±)-Nipecotinsäure
Formel: C₆H₁₁NO₂
Molecular Weight: 129,16 g/mol
MDL: MFCD00005992
CAS-Nummer: 498-95-3
EINECS: 207-873-9

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR