3-Hydroxybenzaldehyd
Lieferant: Molekula
Achtung
37949430-100G
MOLE37949430-100GEA 71.6 EUR
MOLE37949430-100G
3-Hydroxybenzaldehyd
3-Hydroxybenzaldehyd
Formel: C₇H₆O₂
Molecular Weight: 122,12 g/mol
Siedepunkt: 241 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 99…102 °C
Dichte: 1,1299 g/cm³ (114 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003368
CAS-Nummer: 100-83-4
EINECS: 202-892-9