(R)-(-)-2-Amino-3-methyl-1-butanol
Lieferant: Molekula
Synonyme:
D(-)-2-Amino-3-methyl-1-butanol, D(-)-Valinol
37981948-1G
MOLE37981948-1GEA
0
EUR
MOLE37981948-1G
(R)-(-)-2-Amino-3-methyl-1-butanol
(R)-(-)-2-Amino-3-methyl-1-butanol
Formel:
C₅H₁₃NO Molecular Weight: 103,16 g/mol Dichte: 0,93 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00064297 CAS-Nummer: 4276-09-9 |