(4-Bromphenyl)acetonitril
Lieferant: Molekula
Synonyme: 4-Brombenzylcyanid
38110135-100G
MOLE38110135-100GEA 0 EUR
MOLE38110135-100G
(4-Bromphenyl)acetonitril
(4-Bromphenyl)acetonitril
Formel: C₈H₆BrN
Molecular Weight: 196,05 g/mol
Siedepunkt: 286 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 47…49 °C
MDL: MFCD00001916
CAS-Nummer: 16532-79-9
EINECS: 240-602-2
UN: 3449
ADR: 6.1,I