3-(Dimethylamino)benzoesäure
Lieferant: Molekula
38169682-100G
MOLE38169682-100GEA 0 EUR
MOLE38169682-100G
3-(Dimethylamino)benzoesäure
3-(Dimethylamino)benzoesäure
Formel: C₉H₁₁NO₂
Siedepunkt: 298 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 149…152 °C
Dichte: 1,26 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002497
CAS-Nummer: 99-64-9
EINECS: 202-775-2