5-Methoxy-1-indanon
Lieferant: Molekula
38224728-5G
MOLE38224728-5GEA 134 EUR
MOLE38224728-5G
5-Methoxy-1-indanon
5-Methoxy-1-indanon
Formel: C₁₀H₁₀O₂
Molecular Weight: 162,19 g/mol
Siedepunkt: 145…150 °C (0,2 mmHg)
Schmelzpunkt: 107…108 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003789
CAS-Nummer: 5111-70-6
EINECS: 225-838-6