Dextransulfat Natriumsalz
Lieferant: Molekula
Synonyme: Dextran sulphate sodium from Dextran
38417956-25G
MOLE38417956-25GEA 0 EUR
MOLE38417956-25G
Dextransulfat Natriumsalz
Dextran sulphate sodium salt
Formel: (C₆H₇Na₃O₁₄S₃)n
MDL: MFCD00081551
CAS-Nummer: 9011-18-1