Triphenylmethan
Lieferant: Molekula
Synonyme: Tritan
38673033-100G
MOLE38673033-100GEA 0 EUR
MOLE38673033-100G
Triphenylmethan
Triphenylmethan
Formel: C₁₉H₁₆
Molecular Weight: 244.34 g/mol
Siedepunkt: 359
Schmelzpunkt: 90…92 °C
Dichte: 1.01 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004763
CAS-Nummer: 519-73-3
EINECS: 208-275-0
Merck Index: 12,09871