1-Brom-4-propylbenzol
Lieferant: Molekula
Synonyme: (4-Bromphenyl)propan
38940636-25G
MOLE38940636-25GEA 0 EUR
MOLE38940636-25G
1-Brom-4-propylbenzol
1-Brom-4-propylbenzol
Formel: C₉H₁₁Br
Molecular Weight: 199,09 g/mol
Siedepunkt: 224 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –41,5 °C
Dichte: 1,283 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00012456
CAS-Nummer: 588-93-2
EINECS: 454-790-0