TBTU (O-(1H-Benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluroniumtetrafluoroborat)
Lieferant: Molekula
Synonyme: TBTU
39093565-5G
MOLE39093565-5GEA 0 EUR
MOLE39093565-5G
TBTU (O-(1H-Benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluroniumtetrafluoroborat)
TBTU (O-(1H-Benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluroniumtetrafluoroborat)
Formel: C₁₁H₁₆BF₄N₅O
Molecular Weight: 321,1 g/mol
MDL: MFCD00077413
CAS-Nummer: 125700-67-6