2-Indanol
Lieferant: Molekula
Synonyme: 2-Hydroxyindane
39098319-100G
MOLE39098319-100GEA 0 EUR
MOLE39098319-100G
2-Indanol
2-Indanol
Formel: C₉H₁₀O
Molecular Weight: 134,18 g/mol
Siedepunkt: 250 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 68…69 °C
Dichte: 1,0528 g/cm³ (80 °C)
MDL: MFCD00003800
CAS-Nummer: 4254-29-9
EINECS: 224-230-8