α-Brom-3-iodtoluol
Lieferant: Molekula
Gefahr
Synonyme: α-Brom-m-iodtoluol, 3-Iodbenzylbromid
39198942-5G
MOLE39198942-5GEA 147 EUR
MOLE39198942-5G
α-Brom-3-iodtoluol
α-Brom-3-iodtoluol
Formel: C₇H₆BrI
Molecular Weight: 296,93 g/mol
Schmelzpunkt: 50…52 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00019016
CAS-Nummer: 49617-83-6
UN: 3261
ADR: 8,II