Kaliumsorbat
Lieferant: Molekula
Achtung
Synonyme: Sorbinsäure Kaliumsalz, trans,trans-2,4-Hexadiensäure Kaliumsalz, Kalium-(E,E)-2,4-hexadienoat, Kalium Sorbicum
39220896-1KG
MOLE39220896-1KGEA 142 EUR
MOLE39220896-1KG
Kaliumsorbat
Kaliumsorbat
Formel: CH₃CH=CHCH=CHCOOK
Molecular Weight: 150,22 g/mol
Schmelzpunkt: 270 °C
Dichte: 1,36 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00016546
CAS-Nummer: 24634-61-5
EINECS: 246-376-1
Merck Index: 13,07756
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=500421971592bd8f37c1a6b88f97c1de033cbf87&vid=e8c4a1d0da78946f174af6a94e5c78fc9c16de05&prid=web&clid=SAPDAM