2-Amino-1,3-propandiol
Lieferant: Molekula
Synonyme: 2-Amino-1,3-dihydroxypropan, Serinol
39331277-5G
MOLE39331277-5GEA 0 EUR
MOLE39331277-5G
2-Amino-1,3-propandiol
2-Amino-1,3-propanediol
Formel: C₃H₉NO₂
Molecular Weight: 91,11 g/mol
Siedepunkt: 267 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 91…95 °C
MDL: MFCD00051487
CAS-Nummer: 534-03-2
EINECS: 208-584-0