4-Chlor-4'-hydroxybenzophenon
Lieferant: Molekula
Synonyme:
(4-Chlorophenyl)(4-hydroxyphenyl)methanone
39582283-100G
MOLE39582283-100GEA
0
EUR
MOLE39582283-100G
4-Chlor-4'-hydroxybenzophenon
4-Chlor-4'-hydroxybenzophenon
Formel:
C₁₃H₉ClO₂ |
MDL:
MFCD00002357 CAS-Nummer: 42019-78-3 EINECS: 255-627-4 |