1-Acetylnaphthalin

Lieferant: Molekula

Synonyme: 1'-Acetonaphthon, Methyl-α-naphthylketon

39595164-25G
MOLE39595164-25GEA 0 EUR
MOLE39595164-25G
1-Acetylnaphthalin
1-Acetylnaphthalin
Formel: C₁₂H₁₀O
Molecular Weight: 170.21 g/mol
Siedepunkt: 301
Schmelzpunkt: 9…11 °C
Dichte: 1.12 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: >100 °C
MDL: MFCD00004013
CAS-Nummer: 941-98-0
EINECS: 213-384-1

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR