4-Methylumbelliferon
Lieferant: Molekula
Synonyme: 7-Hydroxy-4-methylcumarin, Hymecromon
39596112-100G
MOLE39596112-100GEA 116 EUR
MOLE39596112-100G
4-Methylumbelliferon
4-Methylumbelliferon
Formel: C₁₀H₈O₃
Molecular Weight: 176,17 g/mol
MDL: MFCD00006866
CAS-Nummer: 90-33-5
EINECS: 201-986-7