1-Naphthylboronsäure
Lieferant: Molekula
|
Achtung
|
Synonyme:
1-Naphthaleneboronic acid, Naphthalene-1-boronic acid, Naphthalen-1-ylboronic acid
39657844-1G
MOLE39657844-1GEA
0
EUR
MOLE39657844-1G
1-Naphthylboronsäure
1-Naphthylboronsäure
Formel:
C₁₀H₉BO₂ Molecular Weight: 171.99 g/mol Schmelzpunkt: 259 |
MDL:
MFCD00019722 CAS-Nummer: 13922-41-3 |