2-Benzofurancarbonsäure
Lieferant: Molekula
Synonyme:
Benzo[b]furan-2-carboxylic acid
39760752-5G
MOLE39760752-5GEA
0
EUR
MOLE39760752-5G
2-Benzofurancarbonsäure
Benzofuran-2-carboxylic acid
Formel:
C₉H₆O₃ Molecular Weight: 162.15 g/mol |
MDL:
MFCD00005848 CAS-Nummer: 496-41-3 EINECS: 207-818-9 |