2-(2-Fluorphenyl)ethanol
Lieferant: Molekula
Synonyme:
2-Fluorophenethyl alcohol
39983774-5G
MOLE39983774-5GEA
0
EUR
MOLE39983774-5G
2-(2-Fluorphenyl)ethanol
2-(2-Fluorphenyl)ethanol
Formel:
C₈H₉FO Molecular Weight: 140.16 g/mol Siedepunkt: 104…106 °C (14 mmHg) Dichte: 1.04 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00002887 CAS-Nummer: 50919-06-7 |