3-Fluor-p-toluidin
Lieferant: Molekula
Synonyme: 3-Fluor-4-methylanilin, 4-Amino-2-fluortoluol
40082110-25G
MOLE40082110-25GEA 0 EUR
MOLE40082110-25G
3-Fluor-p-toluidin
3-Fluor-p-toluidin
Formel: C₇H₈FN
Molecular Weight: 125.15 g/mol
Siedepunkt: 97 °C (15 mmHg)
Schmelzpunkt: 37
Dichte: 1.09 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00007762
CAS-Nummer: 452-77-7
EINECS: 207-212-4
UN: 2811
ADR: 6.1 III