Benzo[b]furan-2-boronsäure
Lieferant: Molekula
Synonyme: Benzofuran-2-boronic acid, 2-Benzofurylboronic acid
40173470-1G
MOLE40173470-1GEA 0 EUR
MOLE40173470-1G
Benzo[b]furan-2-boronsäure
Benzo[b]furan-2-boronsäure
Formel: C₈H₇BO₃
Molecular Weight: 161,95 g/mol
MDL: MFCD00236019
CAS-Nummer: 98437-24-2