1-Brom-2-ethylbenzol

Lieferant: Molekula

40289890-25G
MOLE40289890-25GEA 0 EUR
MOLE40289890-25G
1-Brom-2-ethylbenzol
1-Brom-2-ethylbenzol
Formel: C₈H₉Br
Molecular Weight: 185,06 g/mol
Siedepunkt: 199 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –67,3 °C
Dichte: 1,3589 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000077
CAS-Nummer: 1973-22-4
EINECS: 217-823-8
UN: 3082
ADR: 9,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR