Adeninsulfat
Lieferant: Molekula
Synonyme: Adeninhemisulfat
40343098-100G
MOLE40343098-100GEA 126 EUR
MOLE40343098-100G
Adeninsulfat
Adeninsulfat
Formel: C₅H₅N₅·½H₂SO₄
Molecular Weight: 184,17 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00213655
CAS-Nummer: 321-30-2
EINECS: 206-286-5