Natrium-L(+)-glutamat Monohydrat

Lieferant: Molekula

Synonyme: L(+)-1-Aminopropan-1,3-dicarbonsäure Mononatriumsalz Monohydrat, (S)-(+)-Natriumglutamat Monohydrat, L(+)-2-Amino-1,5-pentandisäure Mononatriumsalz Monohydrat, L(+)-2-Aminoglutarsäure Mononatriumsalz Monohydrat, L(+)-α-Aminoglutarsäure Mononatriumsalz Monohydrat, (S)-(+)-α-Aminoglutarsäure Mononatriumsalz Monohydrat, L(+)-Glutaminsäure Mononatriumsalz Monohydrat, (S)-(+)-Glutaminsäure Mononatriumsalz Monohydrat, (S)-(+)-2-Amino-1,5-pentandisäure Mononatriumsalz Monohydrat, (S)-(+)-2-Aminoglutarsäure Mononatriumsalz Monohydrat, (S)-(+)-1-Aminopropan-1,3-dicarbonsäure Mononatriumsalz Monohydrat

40359230-1KG
MOLE40359230-1KGEA 101 EUR
MOLE40359230-1KG
Natrium-L(+)-glutamat Monohydrat
Natrium-L(+)-glutamat Monohydrat
Formel: C₅H₈NNaO₄·H₂O
Molecular Weight: 187,13 g/mol
Schmelzpunkt: 225…240 °C
Flammpunkt: >225 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00150138
CAS-Nummer: 6106-04-3
EINECS: 240-313-1
Merck Index: 13,06278

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR