1,4-Butansulton

Lieferant: Molekula

Synonyme: 4-Hydroxybutansulfonsäurelacton

40482562-100G
MOLE40482562-100GEA 140 EUR
MOLE40482562-100G
1,4-Butansulton
1,4-Butansulton
Formel: C₄H₈O₃S
Molecular Weight: 136,17 g/mol
Siedepunkt: 153 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 12,5…15 °C
Dichte: 1,331 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00006584
CAS-Nummer: 1633-83-6
EINECS: 216-647-9

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR