Kaliumtellurit Hydrat ≥98%
Lieferant: Molekula
Gefahr
Synonyme: di-Kaliumtellurtrioxid Hydrat, Kaliumtellur(IV)oxid Hydrat
40505087-100G
MOLE40505087-100GEA 646 EUR
MOLE40505087-100G
Kaliumtellurit Hydrat ≥98%
Kaliumtellurit Hydrat
Formel: K₂O₃Te·H₂O
Molecular Weight: 271,81 g/mol
MDL: MFCD00149923
CAS-Nummer: 123333-66-4
EINECS: 232-213-1
UN: 3284
ADR: 6.1,II