2-Thiophenmethanol
Lieferant: Molekula
Synonyme: 2-(Hydroxymethyl)thiophen, Thiophen-2-methanol, 2-Thienylmethanol
40682099-25G
MOLE40682099-25GEA 0 EUR
MOLE40682099-25G
2-Thiophenmethanol
2-Thiophenmethanol
Formel: C₅H₆OS
Molecular Weight: 114,17 g/mol
Siedepunkt: 207 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 0 °C
Dichte: 1,206 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00005454
CAS-Nummer: 636-72-6
EINECS: 211-264-3