3-Methyl-2-nitroanisol

Lieferant: Molekula
Achtung

Synonyme: 3-Methoxy-2-nitrotoluene, 1-Methoxy-3-methyl-2-nitrobenzene, Methyl 2-nitro-m-tolyl ether

40711011-25G
MOLE40711011-25GEA 0 EUR
MOLE40711011-25G
3-Methyl-2-nitroanisol
3-Methyl-2-nitroanisol
Formel: C₈H₉NO₃
Molecular Weight: 167,16 g/mol
Siedepunkt: 167…170 °C (35 mmHg)
Schmelzpunkt: 88…89 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007179
CAS-Nummer: 5345-42-6
EINECS: 226-295-8
UN: 2446
ADR: 6.1,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR