di-Natriumhydrogenphosphat
Lieferant: Molekula
40775320
MOLE40775320EA 0 EUR
MOLE40775320
di-Natriumhydrogenphosphat
di-Natriumhydrogenphosphat
Formel: Na₂HPO₄
Schmelzpunkt: 250 °C
Dichte: 1,53 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003496
CAS-Nummer: 7558-79-4
EINECS: 231-448-7
REACH: 01-2119489797-11
Merck Index: 12,08805