2-Naphthaldehyd
Lieferant: Molekula
Synonyme: β-Naphthalincarbaldehyd, 2-Naphthalincarbaldehyd, β-Naphthaldehyd
40933039-25G
MOLE40933039-25GEA 136 EUR
MOLE40933039-25G
2-Naphthaldehyd
2-Naphthaldehyd
Formel: C₁₁H₈O
Molecular Weight: 156,18 g/mol
Siedepunkt: 160 °C (13 mmHg)
Schmelzpunkt: 57…60 °C
Dichte: 1,0775 g/cm³ (99 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004094
CAS-Nummer: 66-99-9
EINECS: 200-640-2