Thiophen-2-ethylamin
Lieferant: Molekula
Synonyme: 2-(Thiophen-2-yl)ethanamine, 2-(2-Aminoethyl)thiophene
41164148-1G
MOLE41164148-1GEA 0 EUR
MOLE41164148-1G
Thiophen-2-ethylamin
Thiophen-2-ethylamin
Formel: C₆H₉NS
Molecular Weight: 127,21 g/mol
MDL: MFCD00051495
CAS-Nummer: 30433-91-1
EINECS: 250-196-9