2-(4-Bromphenyl)ethanol
Lieferant: Molekula
Synonyme: 2-(4-Bromphenyl)ethylalkohol, 4-Bromphenethylalkohol
41183694-5G
MOLE41183694-5GEA 0 EUR
MOLE41183694-5G
2-(4-Bromphenyl)ethanol
2-(4-Bromphenyl)ethanol
Formel: C₈H₉BrO
Molecular Weight: 201,06 g/mol
Siedepunkt: 275 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 36…38 °C
Dichte: 1,4678 g/cm³ (28.5 °C)
MDL: MFCD00002897
CAS-Nummer: 4654-39-1
EINECS: 225-093-7