Methylhydrogenadipat

Lieferant: Molekula

Synonyme: Methyladipat, Adipinsäuremonomethylester, Adipinsäuremethylester, Monomethyladipat, 1,6-Hexandisäuremonomethylester, 1,6-Hexandisäuremethylester

41497308-25G
MOLE41497308-25GEA 0 EUR
MOLE41497308-25G
Methylhydrogenadipat
Methylhydrogenadipat
Formel: C₇H₁₂O₄
Molecular Weight: 160,17 g/mol
Siedepunkt: 292 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,1236 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00004418
CAS-Nummer: 627-91-8
EINECS: 211-019-0

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR