2-Amino-2-methylpropanol
Lieferant: Molekula
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Amino-2-methyl-1-propanol, Isobutanolamin
41511752-500G
MOLE41511752-500GEA
126
EUR
MOLE41511752-500G
2-Amino-2-methylpropanol
AMP (2-Amino-2-methylpropanol)
Formel:
(CH₃)₂C(NH₂)CH₂OH Molecular Weight: 89,14 g/mol Siedepunkt: 165 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 18…26 °C Dichte: 0,667 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 67 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008051 CAS-Nummer: 124-68-5 EINECS: 204-709-8 Merck Index: 13,00448 |