Benzo-18-krone-6 (Benzo-1,4,7,10,13,16-hexoxacyclooctadecan)
Lieferant: Molekula
Synonyme: Benzo-18-crown 6-Ether
41515582-1G
MOLE41515582-1GEA 0 EUR
MOLE41515582-1G
Benzo-18-krone-6 (Benzo-1,4,7,10,13,16-hexoxacyclooctadecan)
Benzo-18-krone-6 (Benzo-1,4,7,10,13,16-hexoxacyclooctadecan)
Formel: C₁₆H₂₄O₆
Molecular Weight: 312.36 g/mol
MDL: MFCD00062741
CAS-Nummer: 14098-24-9