(+)-Dibenzoyl-D-weinsäure Monohydrat

Lieferant: Molekula

Synonyme: (2S,3S)-2,3-Bis(benzoyloxy)succinic acid hydrate

41519413-25G
MOLE41519413-25GEA 50.4 EUR
MOLE41519413-25G
(+)-Dibenzoyl-D-weinsäure Monohydrat
(+)-Dibenzoyl-D-weinsäure Monohydrat
Formel: C₁₈H₁₄O₈·1H₂O
Molecular Weight: 376,33 g/mol (358,31 anhy)
MDL: MFCD00150722
CAS-Nummer: 80822-15-7
EINECS: 241-097-1

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR