4-(Trifluormethyl)phenylhydrazin
Lieferant: Molekula
Synonyme:
4-Hydrazinobenzotrifluorid, 1-(4-(Trifluormethyl)phenyl)hydrazin
41639505-5G
MOLE41639505-5GEA
0
EUR
MOLE41639505-5G
4-(Trifluormethyl)phenylhydrazin
4-(Trifluormethyl)phenylhydrazin
Formel:
C₇H₇F₃N₂ Molecular Weight: 176,14 g/mol |
MDL:
MFCD00042508 CAS-Nummer: 368-90-1 |