3-Nitro-p-toluylsäure
Lieferant: Molekula
41708041-100G
MOLE41708041-100GEA 0 EUR
MOLE41708041-100G
3-Nitro-p-toluylsäure
3-Nitro-p-toluylsäure
Formel: C₈H₇NO₄
Siedepunkt: 360 °C (1013 hPa)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007174
CAS-Nummer: 96-98-0
EINECS: 202-549-3