Benzo-12-krone-4 (Benzo-1,4,7,10-tetraoxacyclododecan)
Lieferant: Molekula
Synonyme:
Benzo-12-crown 4-Ether, 2,3-Benzo-1,4,7,10-tetraoxadodec-2-ene, Benzo-12-crown-4
41748345-1G
MOLE41748345-1GEA
0
EUR
MOLE41748345-1G
Benzo-12-krone-4 (Benzo-1,4,7,10-tetraoxacyclododecan)
Benzo-12-krone-4 (Benzo-1,4,7,10-tetraoxacyclododecan)
Formel:
C₁₂H₁₆O₄ Molecular Weight: 224.26 g/mol |
MDL:
MFCD00059934 CAS-Nummer: 14174-08-4 |