γ-Cyclodextrin
Lieferant: Molekula
Synonyme: gamma-Cyclodextrin, Cyclooctaamylose, γ-Cyclodextrin, Schardinger gamma-Dextrin
41851510-1G
MOLE41851510-1GEA 219 EUR
MOLE41851510-1G
γ-Cyclodextrin
γ-Cyclodextrin
Formel: C₄₈H₈₀O₄₀
Molecular Weight: 1297,1248 g/mol
MDL: MFCD00009595
CAS-Nummer: 17465-86-0
EINECS: 241-482-4