(S)-(+)-Mandelsäure
Lieferant: Molekula
Gefahr
Synonyme: (S)-(+)-2-Hydroxy-2-phenylessigsäure, L(+)-Mandelsäure, L(+)-2-Hydroxy-2-phenylessigsäure, L-2-Hydroxy-2-phenylethansäure, (S)-(+)-2-Hydroxy-2-phenylethansäure
41911890-25G
MOLE41911890-25GEA 71.6 EUR
MOLE41911890-25G
(S)-(+)-Mandelsäure
(S)-(+)-Mandelsäure
Formel: C₈H₈O₃
Molecular Weight: 152.15 g/mol
Siedepunkt: 322
Schmelzpunkt: 130…132 °C
Dichte: 1.349 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: >190 °C
MDL: MFCD00004495
CAS-Nummer: 17199-29-0
EINECS: 241-240-8